Speedglas™ Inner Cover Plates
Fournisseur: 3M
H528015
MMMAH528015EA 40.5 EUR InStock
MMMAH528015
Speedglas™ Inner Cover Plates
Matériel de soudage
Speedglas™ Inner protection plates are replaceable spare parts for 3M™ Speedglas™ welding helmets and are designed to protect the welding lens.
  • Helps protect the welding lens
  • Replace inner cover plate when it becomes deeply pitted or too dirty to clean
  • Regularly clean with a lint-free tissue or cloth
For maximum safety and comfort, regularly check equipment for worn or damaged parts.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité