Headgear, H8
Fournisseur: 3M
H8
MMMAH8EA 63.3 EUR InStock
MMMAH8
Headgear, H8
Casques Casques de sécurité
3M™ Headgear helps provide reliable face protection and is compatible with 3M™ WP Series faceshields.
  • Compatible with WP98 and WP96 faceshields
  • Allows for quick faceshield replacement
  • Comfortable, snug fit
  • Easy and quick to use
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité