Kit d'hygiène pour cache-oreilles, Peltor™
Fournisseur: 3M
HY79
MMMAHY79EA 31.3 EUR InStock
MMMAHY79
Kit d'hygiène pour cache-oreilles, Peltor™
Protège-oreilles Kits d'hygiène pour casque antibruit
Ces kits d'hygiène comprennent des coussinets d'oreille de remplacement, des doublures en mousse et des anneaux. Pour une utilisation avec une variété de produits Peltor™, y compris ProTac, Tactical™ XP, FM-Radio, Alert™ et LiteCom™.
  • Maintenir l'hygiène des casques de communication qui voient une utilisation intensive ou plusieurs utilisateurs
  • Remplacer au moins deux fois par an pour assurer une atténuation, une hygiène et un confort constants
Couleur : Noir
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité