Dissolvant d'adhésif, aérosol, Scotch-Weld™
Fournisseur: 3M
IR500
MMMAIR500EA 59.1 EUR InStock
MMMAIR500
Dissolvant d'adhésif, aérosol, Scotch-Weld™
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Le puissant nettoyant en aérosol à base d'agrumes élimine efficacement les résidus d'adhésif, la graisse et le goudron.
  • Nettoyer et dégraisser les pièces métalliques, les moteurs, les outils, les presses à imprimer et le béton
  • Nettoie les résidus gênants des étiquettes collantes
  • La bombe aérosol permet une application rapide et facile
  • Agréable odeur d'agrumes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité