Déflecteur de débit d'air pour appareil respiratoire à ventilation assistée, Versaflo™
Fournisseur: 3M
M-116
MMMAM-116EA 99.3 EUR InStock
MMMAM-116
Déflecteur de débit d'air pour appareil respiratoire à ventilation assistée, Versaflo™
Respirators Systèmes de respiration
Le déflecteur de flux d'air Versaflo™ M-116 est un déflecteur de flux d'air de remplacement conçu pour être utilisé avec les coiffes des séries 3M™ Versaflo™ M-100 et M-200.
  • Déflecteur de flux d'air de remplacement
Assurez-vous que les déflecteurs de flux d'air fonctionnent correctement avec ce déflecteur de flux d'air bleu de remplacement 3M™ Versaflo™, M-116. Ce déflecteur de flux d'air est conçu pour être utilisé comme pièce de rechange pour remplacer un appareil usé ou cassé dans les casques 3M™ Versaflo™ séries M-100 et M-200, et est homologué CE.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité