Assemblages de cadre de visière pour respirateur à air propulsé, Versaflo™
Fournisseur: 3M
M-961
MMMAM-961EA 163 EUR InStock
MMMAM-961
Assemblages de cadre de visière pour respirateur à air propulsé, Versaflo™
Respirators Systèmes de respiration
Le cadre de sur-visière Versaflo ™ M-961 est un cadre de support conçu pour s'adapter aux housses de sur-visière Versaflo ™ M-967 et de chaleur radiante Versaflo ™ pour les casques Versaflo ™ de la série M.
  • Cadre de support pour s'adapter à la sur-visière et aux housses de chaleur radiante aux casques de la série M
  • Conçu spécifiquement pour être utilisé avec les casques de la série M
Ce cadre est en aluminium.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité