Sur-visières pour appareil respiratoire à ventilation assistée, Versaflo™
Fournisseur: 3M
M-967
MMMAM-967EA 218 EUR InStock
MMMAM-967
Sur-visières pour appareil respiratoire à ventilation assistée, Versaflo™
Respirators Systèmes de respiration
La sur-visière Versaflo™, or, teinte IR/UV 5, M-967, est une sur-visière de protection contre les UV/IR, les étincelles métalliques et les éclaboussures.
  • Sur-visière IR/UV dorée
  • À utiliser avec le cadre de survisière Versaflo™, M-961
Obtenez une protection IR et UV en cas de besoin avec la survisière Versaflo™, or, IR/UV teinte 5, M-967. Cette sur-visière mesure 500×250 mm et protège les utilisateurs des UV comme des IR. Il est conçu pour être utilisé avec le cadre de survisière 3M™ Versaflo™, M-961.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité