Joints frontaux pour respirateurs à air propulsé pour les séries M-100/M-200, Versaflo™
Fournisseur: 3M
M154
MMMAM154EA 42.4 EUR InStock
MMMAM154
Joints frontaux pour respirateurs à air propulsé pour les séries M-100/M-200, Versaflo™
Respirators Systèmes de respiration
Le joint frontal Versaflo™ M-154 est un joint frontal de remplacement conçu pour être utilisé avec les coiffes des séries 3M™ Versaflo™ M-100 et M-200.
  • Facile à installer
  • À utiliser avec les casques 3M™ Versaflo™ séries M-100 et M-200
Assurez-vous que la tête est bien scellée avec ce joint frontal de remplacement 3M™ Versaflo™, M-154. Ce joint frontal est facile à utiliser et conçu comme pièce de rechange pour remplacer les joints usés ou cassés des coiffes 3M™ Versaflo™ séries M-100 et M-200.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité