Collier de protection respiratoire à air propulsé
Fournisseur: 3M
M444
MMMAM444EA 80.1 EUR InStock
MMMAM444
Collier de protection respiratoire à air propulsé
Casques Casques de sécurité
Collier intérieur de remplacement à utiliser avec la coiffe Versaflo™ M-400. Le col intérieur se zippe dans le linceul et offre une étanchéité respiratoire confortable.
  • Col intérieur de remplacement
  • Fournit une étanchéité respiratoire confortable
  • Fabriqué à partir de polyamide tricoté enduit de polypropylène
Le collier intérieur de remplacement est conçu pour être utilisé avec les casques 3M™ Versaflo™ série M-400.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité