Visières et lentilles de remplacement alimentées et alimentées en air, Versaflo™
Fournisseur: 3M
M927
MMMAM927EA 59.5 EUR InStock
MMMAM927
Visières et lentilles de remplacement alimentées et alimentées en air, Versaflo™
Respirators Systèmes de respiration
La visière revêtue Versaflo™ M-927 est une visière de rechange transparente en polycarbonate conçue pour être utilisée avec les coiffes 3M™ Versaflo™ série M.
  • Enduit pour fournir une résistance aux produits chimiques et aux rayures
  • Polycarbonate transparent
  • Homologation CE selon EN 166 1:BT:3
Remplacez les visières rayées et usées pour assurer une bonne vision continue. Cette visière de remplacement en polycarbonate offre une résistance aux produits chimiques et aux rayures pour les coiffes 3M™ Versaflo™ série M.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité