Couvertures et films de visière détachables alimentés et alimentés en air, Versaflo ™
Fournisseur: 3M
M928
MMMAM928EA 110 EUR InStock
MMMAM928
Couvertures et films de visière détachables alimentés et alimentés en air, Versaflo ™
Respirators Systèmes de respiration
La housse de visière détachable Versaflo™ M-928 est une housse de visière autocollante, transparente et facile à utiliser, conçue pour protéger les visières 3M™ Versaflo™ série M des rayures et des éclaboussures de peinture ou de produits chimiques.
  • S'adapte sur la visière, la protégeant des rayures ou des éclaboussures de peinture et de produits chimiques
  • L'auto-adhésif peut être facilement appliqué et décollé
  • Jusqu'à cinq couvercles peuvent être attachés, l'un au-dessus de l'autre
La couverture transparente de la visière est auto-adhésive et peut être appliquée et retirée facilement. Appliquez jusqu'à cinq couvertures à la fois, l'une au-dessus de l'autre.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité