Protections pour la tête, le cou et les épaules d'un respirateur à air propulsé, Versaflo™
Fournisseur: 3M
M972
MMMAM972EA 54.7 EUR InStock
MMMAM972
Protections pour la tête, le cou et les épaules d'un respirateur à air propulsé, Versaflo™
Respirators Systèmes de respiration
Le couvre-chef Versaflo™ M-972 est un couvre-chef en polyester ignifuge conçu pour protéger le couvre-chef de la série M des étincelles et des particules chaudes.
  • Couvre-tête ignifugé
  • À utiliser avec n'importe quel produit Versaflo™ de la série M
Protégez la surface extérieure de la coque du casque contre les étincelles et les particules chaudes avec le couvre-tête résistant aux flammes Versaflo™, M-972. Cette housse est fabriquée en polyester ignifuge et est un article jetable. Il doit être jeté lorsqu'il est endommagé ou souillé.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité