Casques X, PELTOR™ WS™ ALERT™
Fournisseur: 3M
MRX214AWS6
MMMAMRX214AWS6EA 395 EUR InStock
MMMAMRX214AWS6
Casques X, PELTOR™ WS™ ALERT™
Protège-oreilles Casques anti-bruit
Le casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X est un casque Bluetooth® avec microphone à tige antibruit qui se connecte à un téléphone mobile pour les appels mains libres et la diffusion en continu dans des environnements bruyants. Le casque a une fonction dépendante du niveau pour l'écoute ambiante et il se synchronise avec une application mobile pour une configuration et un réglage faciles.
  • Technologie Bluetooth® pour la connexion à un appareil Bluetooth® externe
  • Microphone perche antibruit pour une transmission claire de la parole dans les environnements bruyants
  • Fonction dépendante du niveau pour l'écoute ambiante et la connaissance de la situation auditive
  • Fonction Push-to-Listen pour écouter facilement et instantanément l'environnement
  • Commentaires guidés par la voix après le réglage du réglage
  • Arrêt automatique après quatre heures de non-utilisation pour économiser la batterie
  • Coussins remplaçables (kit d'hygiène) et housses
  • Vie de la batterie: 70 heures
Restez connecté tout en étant protégé avec le casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X. Le casque aide à protéger contre les bruits dangereux et aide en même temps à promouvoir la connaissance de la situation via la fonction dépendante du niveau pour l'écoute ambiante.
Connexion à une application mobile compatible iOS et Android, équipement connecté 3M™, pour configurer et régler plus facilement le casque. L'application est disponible en téléchargement sur App Store et Google Play. L'application mobile permet aux utilisateurs de recevoir des rappels quand changer les coussins de remplacement (kit d'hygiène) et de choisir la fréquence de ces alertes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité