L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cache-oreilles, casques Peltor™ LiteCom Plus
Fournisseur: 3M
MT73H7P3E441EU
MMMAMT73H7P3E441EUEA 1470 EUR InStock
MMMAMT73H7P3E441EU
Cache-oreilles, casques Peltor™ LiteCom Plus
Protège-oreilles Protège-oreilles avec radio
Les casques Peltor™ LiteCom plus sont des protections auditives robustes avec une radio de communication bidirectionnelle analogique intégrée, un microphone dynamique antibruit, une batterie lithium-ion et une fonctionnalité dépendante du niveau pour l'écoute ambiante.
  • Protecteur auditif avec radio de communication bidirectionnelle analogique intégrée
  • Disponible en version 16 canaux PMR 446 MHz avec 121 sous-canaux
  • La technologie dépendante du niveau améliore la connaissance de la situation et la communication
  • Le microphone dynamique antibruit offre une
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité