Capots de suspension intégrés, série Versaflo™ S-400
Fournisseur: 3M
S-433L-5
MMMAS-433L-5EA 562 EUR InStock
MMMAS-433L-5
Capots de suspension intégrés, série Versaflo™ S-400
Respirators Systèmes de respiration
La cagoule à suspension intégrée 3M™ Versaflo™ série S-400 est un couvre-chef avec suspension de tête intégrée qui couvre la tête, le visage, le cou et les épaules. La cagoule peut être utilisée avec les respirateurs à ventilation assistée 3M™ et les systèmes de respirateurs à adduction d'air dans une grande variété d'applications.
  • Protège le visage et les yeux des éclaboussures de liquide et des particules volantes à faible énergie et de la poussière (grade F)
  • À utiliser avec certains systèmes respiratoires à adduction d'air et purificateurs d'air alimentés 3M™
  • Dispose de la connexion 3M™ Quick Release Swivel (QRS)
  • Film spunbond/laminé à usage général en polypropylène à deux couchesfilm
Bénéficiez d'une protection de la tête, des yeux et du visage avec la cagoule Versaflo™ série S lorsque vous travaillez dans la fabrication d'aliments et de boissons ou de produits pharmaceutiques. La suspension de tête intégrée offre une couverture de la tête, du visage, du cou et des épaules et les yeux et le visage sont protégés par la couverture contre les éclaboussures de liquide et les particules volantes à faible énergie et la poussière.
Ce couvre-chef économique a été fabriqué à l'aide d'un film laminé à deux couches. La suspension intégrée le rend adapté aux applications qui nécessitent un remplacement fréquent de l'ensemble de l'ensemble de tête ou où il y a moins de salissures sur le tissu extérieur. L'ensemble de suspension et les composants d'entrée d'air peuvent être facilement retirés et séparés pour les flux de déchets séparés. Aucun assemblage n'est requis, il peut donc être utilisé dès la sortie de la boîte.
Certifications: Le couvre-chef est homologué CE et conforme aux normes EN 14594 3A, EN 12941 TH3 et EN 166:2:F:3.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité