Système d'alimentation en air, série V, Versaflo™
Fournisseur: 3M
S212
MMMAS212EA 496 EUR InStock
MMMAS212
Système d'alimentation en air, série V, Versaflo™
Respirators Systèmes de respiration
L'ensemble régulateur S-212 est une pièce de rechange à utiliser avec le système d'alimentation en air Versaflo™ S-200+.
  • Pièce de rechange ou de remplacement
  • Conçu pour être utilisé avec le système d'alimentation en air 3M™ Versaflo™ S-200+
  • Homologué CE
Prolongez la durée de vie du système d'alimentation en air 3M™ Versaflo™ S-200+ avec l'ensemble régulateur 3M™, S-212. Ce régulateur de rechange est spécialement conçu pour les systèmes S-200+.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité