Éponges à récurer Nailsaver
Fournisseur: 3M
SCH105 SCH106 SCH363 SCH108 SCH107 SCH2276
MMMASCH105EA 27 EUR InStock
MMMASCH105 MMMASCH106 MMMASCH363 MMMASCH108 MMMASCH107 MMMASCH2276
Éponges à récurer Nailsaver
Lingettes Éponges
Les éponges à récurer 3M™ Nailsaver sont des éponges de nettoyage constituées d'une toile blanche texturée en fibres synthétiques contenant des particules abrasives très douces, laminées avec un adhésif sur un support en mousse synthétique rainuré à code couleur.
  • Facilité de positionnement quatre couleurs de mousses) pour se conformer aux exigences HACCP
  • Bonne performance de nettoyage pour les tâches de nettoyage légères
  • Puissance de grattage douce et faible sur la plupart des surfaces
  • Prise en main facile et protection des doigts grâce à la forme de la
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité