Attache refermable, SJ356D, Dual Lock™
Fournisseur: 3M
SJ356D
MMMASJ356DEA 1360 EUR InStock
MMMASJ356D
Attache refermable, SJ356D, Dual Lock™
Rubans adhésifs
L'attache refermable 3M™ Dual Lock™ SJ3560 a un adhésif acrylique transparent au dos d'une attache refermable en polypropylène transparent avec 40 tiges/cm² et 5,8 mm d'épaisseur engagée. Cette fermeture refermable a une durée de vie de fermeture de 1000 fois avant de perdre 50% de sa résistance à la traction d'origine.
  • L'installation encliquetable remplace les vis, les clous, les boutons-pression et les rivets
  • Cinq fois la résistance à la traction des attaches auto-agrippantes typiques
  • Excellente résistance à la chaleur
  • Résistant à l'humidité et aux UV
  • Convient pour une utilisation intérieure et extérieure
  • Dos en acrylique transparent
Il a un adhésif acrylique transparent au dos d'une attache refermable en polypropylène transparent avec 40 tiges/cm² (250 par pouce carré) et une épaisseur engagée de 5,8 mm. Cette fermeture refermable a une performance thermique allant de 30 à 70 °C à long terme (95 °C à court terme), et peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur. Il convient aux métaux (aluminium, acier inoxydable), au verre et aux plastiques à haute énergie de surface (acrylique, polycarbonate, ABS). La fixation peut être ouverte et fermée 1000 fois avant de perdre 50 % de sa résistance à la traction d'origine.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité