Bande antidérapante, Norme Safety-Walk™
Fournisseur: 3M
SW1SC305
MMMASW1SC305EA 586 EUR InStock
MMMASW1SC305
Bande antidérapante, Norme Safety-Walk™
Rubans adhésifs
Le ruban Safety-Walk™ Standard est constitué de particules abrasives liées par un polymère résistant et durable à un film plastique.
  • Surface antidérapante et résistante à l'abrasion
  • Fourni avec un dos autocollant
Idéal pour une utilisation sur toutes les surfaces glissantes avec un trafic piétonnier et roulant intensif comme dans les couloirs de production et de stockage, sur les rampes, les escaliers, les échelles, les machines et les camions.
Longueur : 18,2 m
Couleur : Noir
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité