Oil Sorbent Boom
Fournisseur: 3M
T270GA
MMMAT270GAEA 689 EUR InStock
MMMAT270GA
Oil Sorbent Boom
Matériaux absorbants
3M™ Oil sorbents are an innovative range of highly absorbent, hydrophobic (water repellent), quality products.
  • Ideal for absorbing oil from areas where water may also be present
  • Ideal for placing around equipment
  • Prevent leaks or spills from spreading to adjacent areas
Will not disintegrate or sink, even when saturated with oil, and very easy to dispose of.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité