Couvercle de filtre pour respirateur à air propulsé pour Versaflo™ TR-6110E et TR-6130E, Versaflo™
Fournisseur: 3M
TR-6100FC
MMMATR-6100FCEA 24.4 EUR InStock
MMMATR-6100FC
Couvercle de filtre pour respirateur à air propulsé pour Versaflo™ TR-6110E et TR-6130E, Versaflo™
Respirators Systèmes de respiration
Le couvercle de filtre Versaflo™ TR-6100FC est un couvercle de filtre pour aider à protéger les filtres Versaflo™ TR-6110E et TR-6130E contre les dommages physiques.
  • Protégez les filtres Versaflo™ TR-6110E et TR-6130E des dommages physiques
  • Maintient un pare-étincelles Versaflo™, TR-662 ou un préfiltre Versaflo™ TR-6600 en place pour une protection supplémentaire
Ce couvercle de filtre protège les filtres et permet aux utilisateurs de porter Versaflo™ Powered Air Turbo dans les douches de décontamination. Il peut contenir un pare-étincelles Versaflo™ TR-662 ou un préfiltre Versaflo™ TR-6600 en place pour une protection supplémentaire contre les grosses particules ou les étincelles. Le couvercle du filtre peut être nettoyé pour être réutilisé.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité