Batterie haute capacité TR-632, Versaflo™
Fournisseur: 3M
TR-632
MMMATR-632EA 681 EUR InStock
MMMATR-632
Batterie haute capacité TR-632, Versaflo™
Piles
La batterie haute capacité Versaflo™ TR-632 est une batterie lithium-ion rechargeable conçue pour être utilisée avec la série Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600.
  • Batterie lithium-ion légère et haute capacité
  • Charge en moins de quatre heures avec indicateur de niveau de charge lumineux
  • Fournit une durée prolongée par rapport à la batterie standard TR-630
  • Rinçable et temporairement submersible pour un nettoyage facile
  • Niveau de charge de la batterie facile à voir
  • Homologué CE
Une nouvelle batterie haute capacité peut fournir un système turbo avec 9,5 à 19 heures d'utilisation à un débit standard lorsqu'il est équipé d'un nouveau filtre à particules (TR-6710E). La durée du système varie en fonction de l'âge de la batterie, de la charge du filtre, de la sélection du filtre et du réglage du débit d'air sélectionné par l'utilisateur. Dans des conditions équivalentes, la batterie haute capacité TR-632 offre des durées de système prolongées par rapport à la batterie standard TR-630.
Cette batterie se recharge en moins de quatre heures et dispose d'un indicateur de niveau de charge lumineux. Il est pratique et peut être rincé ou temporairement immergé dans l'eau pour un nettoyage facile. Voir les instructions d'utilisation pour plus d'informations.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité