Kit chargeur de batterie TR-644E, Versaflo™
Fournisseur: 3M
TR-644E
MMMATR-644EEA 1690 EUR InStock
MMMATR-644E
Kit chargeur de batterie TR-644E, Versaflo™
Piles
Le kit de chargeur de batterie Versaflo™ TR-644E est un chargeur de batterie à quatre stations conçu pour être utilisé avec toutes les batteries de la série Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600. Il comprend quatre socles de charge TR-640, une plaque de base, une alimentation et un câble.
  • Recharge en moins de quatre heures
  • Charge jusqu'à quatre batteries à la fois
  • Stockez les batteries complètement chargées sur le chargeur, prêtes pour une utilisation immédiate
  • Homologué CE
Ce kit de batterie charge quatre batteries standard (TR-630) ou des batteries haute capacité (TR-632) en moins de 4 heures, qui peuvent ensuite être stockées sur le socle une fois complètement chargées, prêtes pour une utilisation immédiate. Le kit comprend quatre socles de charge, une plaque de base, une alimentation et un câble.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité