Couvercle de filtre pour respirateur à air propulsé pour Versaflo™ TR-6580E, Versaflo™
Fournisseur: 3M
TR-6500FC
MMMATR-6500FCEA 24.3 EUR InStock
MMMATR-6500FC
Couvercle de filtre pour respirateur à air propulsé pour Versaflo™ TR-6580E, Versaflo™
Respirators Systèmes de respiration
Le couvercle de filtre Versaflo™ TR-6500FC est un couvercle de filtre qui aide à protéger les filtres Versaflo™ TR-6580E contre les dommages physiques.
  • Protège le filtre 3M™ Versaflo™ TR-6580E des dommages physiques
  • Peut être nettoyé et réutilisé
Ce couvercle de filtre protège le filtre et permet aux utilisateurs de porter Versaflo™ Powered Air Turbo dans les douches de décontamination. Il peut contenir un pare-étincelles Versaflo™ TR-662 ou un préfiltre Versaflo™ TR-6600 en place pour une protection supplémentaire contre les grosses particules ou les étincelles. Le couvercle du filtre peut être nettoyé pour être réutilisé.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité