Adaptateurs de sac à dos pour masque respiratoire à ventilation assistée, Versaflo™
Fournisseur: 3M
TR-655
MMMATR-655EA 77.4 EUR InStock
MMMATR-655
Adaptateurs de sac à dos pour masque respiratoire à ventilation assistée, Versaflo™
Respirators Systèmes de respiration
L'adaptateur de sac à dos Versaflo™ TR-655 permet aux utilisateurs de porter l'unité Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 ou TR-800 sur le dos lorsqu'il est utilisé avec le harnais de sac à dos Versaflo™ BPK-01.
  • Alternative efficace au port du turbo à air propulsé sur une ceinture
  • Conçu pour être utilisé avec le harnais sac à dos Versaflo™ BPK-01
This adaptor is specially designed for use with Versaflo™ Powered Air Turbo and Versaflo™ Backpack Harness BPK-01. It offers users the versatility to choose how to carry their powered air turbo according to the task they’re completing.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité