Pare-étincelles pour respirateur à air propulsé pour série Versaflo™ turbo à air propulsé TR-600, Versaflo™
Fournisseur: 3M
TR-662
MMMATR-662EA 33.6 EUR InStock
MMMATR-662
Pare-étincelles pour respirateur à air propulsé pour série Versaflo™ turbo à air propulsé TR-600, Versaflo™
Respirators Systèmes de respiration
Le pare-étincelles Versaflo™ TR-662 est un pare-étincelles pour les filtres de la série Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600. Il prévient les dommages causés par les étincelles et autres particules chaudes en suspension dans l'air.
  • Prévenir les dommages aux filtres de la série TR-600
  • Doit être utilisé chaque fois que des étincelles ou des particules chaudes en suspension dans l'air sont présentes sur le lieu de travail
  • Nettoyable pour réutilisation
Le pare-étincelles doit être utilisé chaque fois que des étincelles ou des particules chaudes en suspension dans l'air sont présentes sur le lieu de travail. Il peut également agir comme un pré-filtre en capturant des particules plus grosses qui seraient autrement aspirées là où elles pourraient obstruer le filtre. Il peut être nettoyé et réutilisé en toute sécurité conformément aux instructions d'utilisation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité