Indicateur de débit d'air pour respirateur à ventilation assistée TR-970
Fournisseur: 3M
TR-970
MMMATR-970EA 43 EUR InStock
MMMATR-970
Indicateur de débit d'air pour respirateur à ventilation assistée TR-970
Respirators Systèmes de respiration
L'indicateur de débit d'air TR-970 est utilisé pour confirmer que le débit de conception minimum du fabricant du turbo à air motorisé Versaflo™ série TR-300 est dépassé.
  • Conçu pour permettre des tests à différentes altitudes et températures dans la plage de fonctionnement
  • Facile à utiliser
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité