Indicateur de débit d'air pour appareil respiratoire à ventilation assistée TR-971, Versaflo™
Fournisseur: 3M
TR-971
MMMATR-971EA 45.9 EUR InStock
MMMATR-971
Indicateur de débit d'air pour appareil respiratoire à ventilation assistée TR-971, Versaflo™
Protection respiratoire Systèmes de respiration
L'indicateur de débit d'air Versaflo™ TR-971 est conçu pour confirmer que le débit d'air minimal de conception du fabricant du turbo à air motorisé Versaflo™ est dépassé.
  • Tests activés à différentes altitudes et températures
  • L'indicateur de débit d'air doit être testé avant d'utiliser le système
  • Facile à utiliser
Assurez-vous qu'un système Versaflo™ Powered Air Turbo dépasse son débit d'air de conception minimum avec l'indicateur de débit d'air Versaflo™, TR-971. Cet indicateur de débit d'air offre un moyen simple et fiable de vérifier le débit d'airMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité