Pare-étincelles pour respirateur à air propulsé pour Versaflo™ turbo à air propulsé TR-300+, Versaflo™
Fournisseur: 3M
TR362E
MMMATR362EEA 17 EUR InStock
MMMATR362E
Pare-étincelles pour respirateur à air propulsé pour Versaflo™ turbo à air propulsé TR-300+, Versaflo™
Respirators Systèmes de respiration
Le pare-étincelles Versaflo™ TR-362 est un accessoire conçu pour protéger le filtre et le turbo du Versaflo™ Powered Air Turbo TR-300+.
  • Protégez le filtre et l'unité turbo contre les dommages dus aux étincelles ou à d'autres matériaux chauds
  • S'installe à l'intérieur du couvercle du filtre du Versaflo™ Powered Air Turbo TR-300+
Le pare-étincelles s'installe à l'intérieur du couvercle du filtre du 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-300+ pour empêcher les matériaux chauds de pénétrer dans le turbo. Il agit également comme un pré-filtre en capturant bon nombre des plus grosses particules qui seraient autrement aspirées et obstrueraient le filtre principal.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité