Couvercle de filtre de respirateur à air propulsé pour turbo à air propulsé Versaflo™ TR-300+, Versaflo™
Fournisseur: 3M
TR371EPLUS
MMMATR371EPLUSEA 33.1 EUR InStock
MMMATR371EPLUS
Couvercle de filtre de respirateur à air propulsé pour turbo à air propulsé Versaflo™ TR-300+, Versaflo™
Respirators Systèmes de respiration
Le couvercle de filtre Versaflo™ TR-371+ est un couvercle de filtre de remplacement à utiliser avec Versaflo™ Powered Air Turbo TR-300+.
  • Maintient les filtres TR-3712E, TR-3802E et TR-3822E en place sur le Versaflo™ Powered Air Turbo TR-300+
  • Voir facilement l'étiquette du filtre avec la fenêtre de vue rapide
  • Pièce de rechange facile à installer
Maintenez les filtres solidement en place sur l'unité turbo avec le couvercle de filtre 3M™ Versaflo™, TR-371+. Ce couvercle de filtre est une pièce de rechange qui peut être utilisée avec les filtres TR-3712E, TR-3802E et TR-3822E. Il est facile à installer et la fenêtre d'affichage rapide permet aux utilisateurs de voir facilement les étiquettes de filtre.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité