Kit de nettoyage et de stockage pour respirateur à air propulsé, Versaflo™
Fournisseur: 3M
TR653
MMMATR653EA 121 EUR InStock
MMMATR653
Kit de nettoyage et de stockage pour respirateur à air propulsé, Versaflo™
Respirators Systèmes de respiration
Le kit de nettoyage et de stockage Versaflo™ TR-653 est conçu pour faciliter le nettoyage et le stockage en toute sécurité des séries Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 et TR-800. Il est livré avec un bouchon d'entrée et deux joints d'entrée, un bouchon de sortie et deux joints de sortie, et un couvercle de connecteur de batterie.
  • Simplifie le nettoyage et le stockage
  • Les bouchons turbo permettent à l'unité turbo TR-600 d'être immergée ou rincée sous l'eau courante
  • Les bouchons gardent les composants internes du turbo propres pendant le stockage
  • Les bouchons et les joints doivent être remplacés lorsqu'ils sont usés ou endommagés, ou après 30 utilisations
Pour un nettoyage et un stockage faciles et sûrs des séries Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 et TR-800, utilisez le kit de nettoyage et de stockage Versaflo™. Ce kit de nettoyage et de stockage est livré avec un bouchon et deux joints pour les ouvertures d'entrée et de sortie du turbo de la série TR-600/TR-800, et un couvercle pour les connexions électriques de la batterie de la série TR-600/TR-800. Les bouchons turbo permettent à l'appareil d'être immergé ou rincé sous l'eau courante comme indiqué dans les instructions d'utilisation pour un nettoyage facile. Les bouchons peuvent également aider à garder les composants internes du turbo de la série TR-600/TR-800 propres et exempts de contaminants pendant le stockage. Les joints du bouchon doivent être remplacés après 30 utilisations ou chaque fois qu'ils sont endommagés ou usés.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité