Écran facial, système Peltor™ MultiVisor™ V4F
Fournisseur: 3M
V4F
MMMAV4FEA 31 EUR InStock
MMMAV4F
Écran facial, système Peltor™ MultiVisor™ V4F
Écrans de protection
Visière transparente en PC avec pare-soleil. Compatible avec tous les casques Peltor™.
  • Visière transparente extrêmement résistante aux chocs
  • Fabriqué en polycarbonate de haute qualité avec une excellente résistance aux chocs et aux rayures
  • Convient pour une combinaison avec des casques
Plage de température : −40...+130 °C
Épaisseur: 1 mm
Poids: 110 g
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité