Lunettes de sécurité pour casques, Lunettes intégrées au casque 3M™
Fournisseur: 3M
V6B
MMMAV6BEA 23 EUR InStock
MMMAV6B
Lunettes de sécurité pour casques, Lunettes intégrées au casque 3M™
Lunettes
Les lunettes intégrées 3M™ V6E ont une lentille transparente et sont faciles à fixer au bandeau des casques de sécurité 3M™. La conception unique permet aux lunettes de glisser facilement entre la coque du casque et le bandeau.
  • Les lunettes se fixent facilement au bandeau des casques de sécurité 3M™ pour la protection des yeux
  • S'adapte parfaitement aux joues du porteur, offrant une excellente protection contre les particules et la poussière
  • Le revêtement de lentille durable aide à minimiser les dommages physiques et chimiques
  • Facile à régler pour un bon ajustement
Certifications: EN 166; (EN 172)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité