Lunettes de sécurité intégrées au casque
Fournisseur: 3M
V9C
MMMAV9CEA 17.6 EUR InStock
MMMAV9C
Lunettes de sécurité intégrées au casque
Lunettes
Les lunettes de sécurité intégrées au casque de sécurité, V9C, sont des lunettes de sécurité à verres transparents conçues pour être fixées aux casques de sécurité 3M pour une protection contre les particules et les UV.
  • Provides eye protection from particles and UV
  • Easily attaches to 3M hard hats
  • Durable anti-scratch and anti-fog lens coating helps minimise physical damage and fogging
  • Easy to adjust for a good fit
  • Faceshield marking 2C-1,2 3M 1 F
Les lunettes de sécurité intégrées au casque de sécurité, V9C, présentent une conception unique qui leur permet de glisser facilement entre la coque du casque de sécurité et le bandeau, s'adaptant étroitement aux joues du porteur pour assurer la protection.
Certifications: EN 166:2001
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité