Écran facial, série WP98
Fournisseur: 3M
WP98
MMMAWP98EA 29.3 EUR InStock
MMMAWP98
Écran facial, série WP98
Écrans de protection
L'écran facial de la série WP98 est un écran facial en acétate transparent à haute résistance aux chocs conçu pour s'adapter aux casques de sécurité 3M. Il peut être utilisé avec le système de remplacement facile de l'écran facial H8 Headgear.
  • Fournit une protection contre les chocs, les liquides et les éclaboussures de produits chimiques
  • Visière en acétate transparent
  • Haute résistance aux chocs
  • Peut être utilisé avec le système de remplacement facile de l'écran facial H8 Headgear
  • Le bouclier va à l'intérieur de l'accessoire pour un soutien supplémentaire
L'écran facial en acétate transparent de la série WP98 protège contre les particules à grande vitesse avec un impact à faible énergie (bille de 0,86 g à 45 m/s), marquage F. WP98 est certifié pour une utilisation avec les casques SecureFit utilisant le support U5B et est certifié pour une utilisation avec G3000 et G3501 en utilisant le support U3-E. Il est également certifié pour une utilisation avec le casque H8.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité