Kit d'autocollants réfléchissants standard pour casque de sécurité X5, SecureFit™
Fournisseur: 3M
X5-REFKIT
MMMAX5-REFKITEA 17.5 EUR InStock
MMMAX5-REFKIT
Kit d'autocollants réfléchissants standard pour casque de sécurité X5, SecureFit™
Casques Casques de sécurité
Le kit d'autocollants réfléchissants 3M™ X5-REFKIT est conçu pour être utilisé sur les casques de sécurité 3M SecureFit™ séries X5000 et X5500.
  • Augmenter la visibilité dans des conditions de faible luminosité
  • Autocollants adhésifs sensibles à la pression
  • Matériau réfléchissant 3M™ Scotchlite
Ce kit contient cinq pièces de matériau réfléchissant Scotchlite 3M™ sensible à la pression pour aider à augmenter la visibilité dans des conditions de faible luminosité. Le kit est conçu pour s'adapter aux casques de sécurité 3M SecureFit™ séries X5000 et X5500.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité