Water plus - total ATP, Clean-Trace™
Fournisseur: 3M Food Safety
AQT200
MMMPAQT200EA 364.62 EUR InStock
MMMPAQT200
Water plus - total ATP, Clean-Trace™
Systèmes de surveillance Tests de contrôle de l'hygiène
3M™ Clean-Trace™ Water Plus – Total ATP is designed to rapidly assess equipment sanitation processes and the efficiency of Clean In Place (CIP) procedures by the improved detection of organic contamination from microbial or product residues.
  • Flexible storage options: 12 months shelf life refrigerated (2 to 8 °C) or 2 months shelf life at room temperature (21 to 25 °C)
  • Rapid results allowing for corrective action to be taken immediately
  • Simple to use – ideal for busy production environments
  • Ability to track and trend results using 3M™ Clean-Trace™ Data
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité