Lancettes Octaheel pour bébés
Fournisseur: Vitrex Medical A/S
335313 334313 333313 332313 331313
MODU335313EA 91 EUR InStock
MODU335313 MODU334313 MODU333313 MODU332313 MODU331313
Lancettes Octaheel pour bébés
Lancettes
Les lancettes Vitrex Octaheel Baby sont des lancettes de sécurité à coupe stérile destinées à un débit sanguin élevé avec une profondeur de pénétration minimale.
  • Le bouton d'activation est sécurisé par une languette de sécurité
  • Languette de sécurité non détachable
  • La lame est entièrement protégée avant et après l'utilisation, ce qui assure la sécurité de l'utilisateur
  • Texture antidérapante et possibilité d'utilisation d'une seule main pour une manipulation plus facile
  • Conception préchargée, activée par un bouton
  • Usage unique, stérilisé par irradiation gamma
  • Lame ultra tranchante à grande vitesse garantissant un traumatisme minimal et une cicatrisation rapide
  • La fente de prélèvement rétrécie facilite le positionnement
Les lancettes de sécurité sont principalement destinées aux nouveau-nés et aux prématurés. Cependant, elles peuvent également être recommandées pour d'autres applications, où une faible profondeur de pénétration et/ou une compression minimale des tissus sont importantes.
La lancette Vitrex Octaheel Baby est la dernière édition offrant une ergonomie améliorée.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité