VITREX® Ultrasafe Safety Lancet
Fournisseur: Vitrex Medical A/S
397413
MODU397413EA 13 EUR InStock
MODU397413
VITREX® Ultrasafe Safety Lancet
Lancettes
Vitrex Ultrasafe lancet is intended for blood glucose and other in vitro diagnostic tests.
  • Ergonomically optimised for better handling
  • High quality silicone coated needle; less pain and smooth penetration
  • Easy targeting of puncture site
  • Shelf life of five years
Health workers worldwide face accidental needle-stick injury while caring for patients, putting themselves at risk to bloodborne illnesses including the AIDS virus and Hepatitis.
New Product
Collapse All
Désignation Code couleur Application Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Safety lancet, 1,8 mm penetration depth, 21G needle bleu Diabetes clinics/hospital wards for blood glucose monitoring with increased blood flow 100 MODU397413
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité