Lancettes sanguines de sécurité Vitrex Ultrasafe
Fournisseur: Vitrex Medical A/S
393413 395413 396413 394413 398413 399413 392413
MODU393413EA 16 EUR InStock
MODU393413 MODU395413 MODU396413 MODU394413 MODU398413 MODU399413 MODU392413
Lancettes sanguines de sécurité Vitrex Ultrasafe
Lancettes
Lancettes de sécurité stériles
destinées à la mesure de la glycémie et à d'autres tests de diagnostic in vitro. Protège les professionnels de la santé contre les blessures accidentelles par piqûre d'aiguille lorsqu'ils s'occupent de patients, s'exposant ainsi aux maladies transmises par le sang, notamment le virus du SIDA et l'hépatite.
  • Activé par pression
  • Conception unique, ergonomie optimisée pour une meilleure manipulation
  • Ciblage facile du point de ponction
Aiguille de haute qualité recouverte de silicone : Moins de douleur et une pénétration en douceur.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité