Heating mantle, KM-M series
Fournisseur: MOHR
91006000
MOHR91006000EA 1020 EUR InStock
MOHR91006000
Heating mantle, KM-M series
Appareils chauffants Chauffe-ballons
Heating mantle for operating temperature up to 450 °C. Suitable for round bottom flasks.
  • Flexible glass yarn heating element
  • Plastic-coated metal housing
  • Thermally insulated and earthed
  • Predrilled threaded hole for clamp KM-SK
  • Built-in heating zone switch
  • With residual current detection (RCD)
System of protection: Casing IP 43, heating surface IP 00.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité