Digital timer, 579CE
Fournisseur: MOINEAU
0579CE
MOIN0579CEEA 47.3 EUR InStock
MOIN0579CE
Digital timer, 579CE
Minuteurs Minuteurs numériques
This digital timer features an illuminated key, a memory and an alarm volume adjustment.
  • Timing capacity: 99 min 59 seconds
  • Counts up and down
  • Alarm: 1 minute, three different volumes (silent, normal, loud)
  • Illuminated key: green (counting) / red (alarm)
  • Large display is easy to read
  • Can be attached to a metal surface thanks to its magentic back
Information de livraison: Supplied with 2 AAA batteries.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité