Anmomtre / Thermomtre digital - Maxi/MOY 0,0 30,0 m/s / (0,5 m/s + 5 %) - Temprature : -20,0 +50,0C / 2C - Units : m/s, km/h, nuds - Maxi/Moyenne/Hold - Rtro-clairage/Auto ON-OFF - Fixations trpied possible (1952KO) - D : 103x54x28 1 * 1 Pce
Fournisseur: MOINEAU
Anmomtre / Thermomtre digital - Maxi/MOY 0,0 30,0 m/s / (0,5 m/s + 5 %) - Temprature : -20,0 +50,0C / 2C - Units : m/s, km/h, nuds - Maxi/Moyenne/Hold - Rtro-clairage/Auto ON-OFF - Fixations trpied possible (1952KO) - D : 103x54x28 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Anémomètre / Thermomètre digital - Maxi/MOY 0,0 à 30,0 m/s / ±(0,5 m/s + 5 %) - Température : -20,0° à +50,0°C / ±2°C - Unités : m/s, km/h, nœuds - Maxi/Moyenne/Hold - Rétro-éclairage/Auto ON-OFF - Fixations trépied possible (1952KO) - D : 103x54x28 1 * 1 Pce MOIN0733SI 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou