Chronomtre mcanique - 1/5 T30 mn - Temps simple Compteur de table mcanique mouvement d'horlogerie avec remontoir. Ne ncessite aucune pile Dpart / Arrt / RAZ par la couronne. Ne dispose pas d'un arrt intermdiaire. Capacit 60 secondes / To 1 * 1 Pce
Fournisseur: MOINEAU
Chronomtre mcanique - 1/5 T30 mn - Temps simple Compteur de table mcanique mouvement d'horlogerie avec remontoir. Ne ncessite aucune pile Dpart / Arrt / RAZ par la couronne. Ne dispose pas d'un arrt intermdiaire. Capacit 60 secondes / To 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Chronomètre mécanique - 1/5 T30 mn - Temps simple Compteur de table mécanique à mouvement d'horlogerie avec remontoir. Ne nécessite aucune pile ! Départ / Arrêt / RAZ par la couronne. Ne dispose pas d'un arrêt intermédiaire. Capacité 60 secondes / To 1 * 1 Pce MOIN100CH 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou