Crown stopwatch, 102CH
Fournisseur: MOINEAU
102CH
MOIN102CHEA 180 EUR InStock
MOIN102CH
Crown stopwatch, 102CH
Minuteurs Chronomètres analogiques
Crown stopper with stainless steel case and acrylic glass.
  • Timing capacity: 30 min (1/5 s)
  • With reset button
  • Robust and precise
Weight: 160 g
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité