Chronomtre mcanique - 1/5 T60 mn - Temps cumul Compteur de table mcanique mouvement d'horlogerie avec remontoir. Ne ncessite aucune pile Capacit 60 secondes / Totalisateur 60 minutes / Prcision 1/5 seconde - Dpart et Arrt par la couron 1 * 1 Pce
Fournisseur: MOINEAU
Chronomtre mcanique - 1/5 T60 mn - Temps cumul Compteur de table mcanique mouvement d'horlogerie avec remontoir. Ne ncessite aucune pile Capacit 60 secondes / Totalisateur 60 minutes / Prcision 1/5 seconde - Dpart et Arrt par la couron 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Chronomètre mécanique - 1/5 T60 mn - Temps cumulé Compteur de table mécanique à mouvement d'horlogerie avec remontoir. Ne nécessite aucune pile ! Capacité 60 secondes / Totalisateur 60 minutes / Précision 1/5è seconde - Départ et Arrêt par la couron 1 * 1 Pce MOIN105CH 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou