L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Digital timer, one channel
Fournisseur: MOINEAU
288CH
MOIN288CHEA 20.1 EUR InStock
MOIN288CH
Digital timer, one channel
Minuteurs Minuteurs numériques
Small laboratory timer.
  • Counts up and down
  • Timing capacity: 100 minutes
  • Alarm and memory function
  • Lightweight (only 40 g)
Information de livraison: Supplied with magnet, stand and LR44 battery
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité