Waterproof digital thermometer, K-type
Fournisseur: MOINEAU
3134T
MOIN3134TEA 188 EUR InStock
MOIN3134T
Waterproof digital thermometer, K-type
Thermomètres Thermomètres numériques
Digital thermometer with K-type thermocouple probe. Waterproof and therefore washable: Ideal for food and kitchen applications.
  • Magnet option: thermometer can be attached to any surface
  • Auto power-off after 10 minutes
  • 'HOLD' function
Information de livraison: Supplied with wired glass silk +400 °C probe and CR2032 lithium battery.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité