Analogue stopwatch
Fournisseur: MOINEAU
348H
MOIN348HEA 326 EUR InStock
MOIN348H
Analogue stopwatch
Minuteurs Chronomètres analogiques
Quartz stopwatch for tabletop use, with ABS casing.
  • Timing capacity: 60 sec. / 60 min.
  • Resolution: 1/100 min.
  • Only two buttons: Very easy to use
  • Requires AA battery
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité