Digital stopwatch, large display
Fournisseur: MOINEAU
376CE
MOIN376CEEA 37.9 EUR InStock
MOIN376CE
Digital stopwatch, large display
Minuteurs Chronomètres numériques
Ergonomic stopwatch with large, one-line LCD display.
  • Timing capacity: 24 hours in 1/100 seconds
  • Functions: Split time, clock, date and alarm
  • Water resistant
Weight: 90 g
Information de livraison: Supplied with 357 battery.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité